Merck
902438
Sigma-Aldrich
Cytidine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D14N3Na2O14P3
Masa cząsteczkowa:
541.21
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+14
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1N=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N([2H])[2H]
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)