Merck
902373
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate-1-13C
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
13C Labeled glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate, Glyceryl 1,3-distearate-3-ocatanoate-1-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC46H90O6
Masa cząsteczkowa:
752.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-36-39-45(48)51-42-44(53-47(50)41-38-33-12-9-6-3)43-52-46(49)40-37-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i47+1
Klucz InChI
ROSIALNPQYBSCH-RBMVYKJLSA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania odpowiada wyłącznie użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)