Merck
901606
Sigma-Aldrich
tert-Butyl carbazate solution
1.0 M in dichloromethane
Synonim(y):
Boc-hydrazyd, hydrazyd tert-butoksykarbonylu, hydrazynokarboksylan tert-butylu
About This Item
Wzór liniowy:
C5H12N2O2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in dichloromethane
współczynnik refrakcji
n/D 1.427
gęstość
1.290 g/mL
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
Klucz InChI
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stosowany w katalizowanym palladem sprzęganiu krzyżowym z halogenkami winylu prowadzącym do N-Boc-N-alkenylohydrazyny.
Odczynnik stosowany w syntezie peptydów w fazie stałej oraz w oznaczeniach czystości optycznej α-aminoaldehydów. Kondensuje z aldehydami, tworząc hydrazony, które są półproduktami w syntezie inhibitorów proteazy HIV-1.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José Barluenga et al.
Organic letters, 9(2), 275-278 (2007-01-16)
N-Boc-N-alkenylhydrazines, an almost unknown type of compounds, have been prepared with high to moderate yields via palladium-catalyzed cross-coupling between alkenyl halides and tert-butyl carbazate. The present methodology represents the first general way to access this highly functionalized and unusual type
Zhao Wei et al.
Cell stem cell, 27(5), 798-812 (2020-09-16)
Matrix dynamics influence how individual cells develop into complex multicellular tissues. Here, we develop hydrogels with identical polymer components but different crosslinking capacities to enable the investigation of mechanisms underlying vascular morphogenesis. We show that dynamic (D) hydrogels increase the
Tomáš Etrych et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 58, 1-12 (2014-03-19)
In this study, we describe the synthesis, physico-chemical characterisation and results of the in vitro and in vivo evaluation of the biological behaviour of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide-based (HPMA) copolymer conjugates bearing doxorubicin (DOX) partly bound via a pH-sensitive hydrazone and partly via
Jeong-A Yang et al.
Acta biomaterialia, 12, 174-182 (2014-10-12)
Liver fibrosis is a chronic liver disease caused by viral infection and/or metabolic, genetic and cholestatic disorders. The inhibition of hepatic stellate cell (HSC) activation and the selective apoptosis of activated HSCs can be a good strategy to treat liver
Joshua O Sestak et al.
The AAPS journal, 16(6), 1185-1193 (2014-09-07)
Presentation of antigen with immune stimulating "signal" has been a cornerstone of vaccine design for decades. Here, the antigen plus immune "signal" of vaccines is modified to produce antigen-specific immunotherapies (antigen-SITs) that can potentially reprogram the immune response toward tolerance