Merck
901590
Sigma-Aldrich
Phenol solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Hydroksybenzen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
6428463
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in THF
współczynnik refrakcji
n/D 1.4222
gęstość
0.922
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cenny budulec oferowany jako roztwór w tetrahydrofuranie dla wygodniejszej obsługi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
2.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-16.66 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901590-100ML4061835517343
901590-25ML4061835550845