Merck
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47
gęstość
1.15 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
Klucz InChI
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)