Merck
900585
Sigma-Aldrich
(R)-2-Methylpiperidine
95%
Synonim(y):
(-)-2-metylopiperydyna, (-)-Pipekolina, (2R)-2-metylopiperydyna, (R)-2-metylocykloheksyloamina, 2-(R)-Metylopiperydyna, R-(-)-2-metylopiperydyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1[C@@H](CCCC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
Zastosowanie
Chiralny blok budulcowy opracowany przy użyciu opatentowanej przez Liverpool ChiroChem technologii.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
58.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14.44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)