Merck
900499
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H14O6
Masa cząsteczkowa:
184.16
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[H][13C@](O)([C@@](O)([C@@]([H])([C@@]([H])(CO)O)O)[H])[13CH2]O
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)