Kluczowe dokumenty
900476
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
30 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Synonim(y):
Nanocząstki złota aktywowane przez NHS
About This Item
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
okres trwałości
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
opakowanie
pkg of 1 ea
warunki przechowywania
protect from light
wielkość cząstki
30 nm
λmaks.
526 nm
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Nanocząstki złota, 40 nm, funkcjonalizowane estrem NHS, zestaw do koniugacji to kompleksowy zestaw, który umożliwia łatwe, jednoetapowe sprzęganie ligandów zawierających aminy z nanocząstkami złota o wielkości 40 nm. Zestaw zawiera gotowe mieszaniny liofilizowanych (liofilizowanych) nanocząstek złota aktywowanych NHS, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami do trzech niezależnych reakcji koniugacji. Składniki zestawu obejmują:
- 3 fiolki 40 nm nanocząstek złota aktywowanych NHS (liofilizowanych)
- Bufor do zawieszania białek - 1,5 ml
- Bufor reakcyjny - 1.5ml
- Quencher Solution - 1.5ml
- Reaction protocol
Nanocząstki złota w tym zestawie są dostarczane jako liofilizowana mieszanina. Reakcja koniugacji jest inicjowana przez proste odtworzenie liofilizowanych nanocząstek z interesującym białkiem, które przyłącza się do powierzchni nanocząstki poprzez reszty lizyny.
Procedura koniugacji złota trwa około 10 minut, a koniugat jest w pełni gotowy do użycia w ciągu 3 godzin. Naukowcy muszą jedynie odpipetować biomolekułę do fiolki zawierającej nanocząstki, wygasić reakcję i przeprowadzić płukanie produktu poprzez mikrowirowanie.
Dostarczony protokół jest zoptymalizowany pod kątem wysoce wydajnej koniugacji kowalencyjnej, co skutkuje stabilnymi koniugatami nanocząstek złota. Opcjonalne etapy protokołu obejmują dodatkowe materiały, takie jak 10% wodny BSA (126615) i bufor do zawiesiny soli Tris (PPB002), które są sprzedawane oddzielnie.
Zastosowanie
Ten zestaw do koniugacji złota usprawnia proces koniugacji białek lub biomolekuł z nanocząsteczkami złota o wielkości 30 nm. Koniugacja złota pomaga badaczom wizualizować i oznaczać konkretne białko lub przeciwciało będące przedmiotem zainteresowania. Koniugaty złota są przydatne w szerokim zakresie zastosowań, takich jak testy przepływu bocznego, immunoblotting, mikroskopia immunoelektronowa, barwienie immunohistochemiczne i inne testy biologiczne.
Różne rozmiary nanocząstek złota sprawdzają się lepiej w określonych zastosowaniach. W przypadku przepływu bocznego i cytometrii przepływowej zalecamy stosowanie nanocząstek złota o średnicy od 20 nm do 100 nm. W przypadku immunoblottingu lub mikroskopii immunoelektronowej optymalny zakres wynosi od 5 nm do 40 nm. W przypadku testów biologicznych wykorzystujących dynamiczne rozpraszanie światła zaleca się stosowanie nanocząstek złota o średnicy od 60 nm do 100 nm.
Cechy i korzyści
- Uzyskane w ten sposób kowalencyjne koniugaty oferują większą stabilność w porównaniu z tymi przygotowanymi przy użyciu metod pasywnej adsorpcji.
- Szybka i wygodna reakcja koniugacji bez potrzeby wstępnej aktywacji.
- Przekładka między powierzchnią nanocząstek złota a sprzężonym ligandem minimalizuje wpływ na trzeciorzędową strukturę białka. Zmniejsza to prawdopodobieństwo słabego działania koniugatów, co jest częstym problemem napotykanym w przypadku koniugatów przygotowanych przez pasywną adsorpcję.
- Powłoka powierzchni złota jest precyzyjnie zaprojektowana, aby zminimalizować niespecyficzne wiązanie białek w testach biologicznych.
Informacje prawne
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facile modification of ITO electrodes with functional materials through catalytic grafting of N-hydroxysuccinimidyl-ester-functionalized methallylsilane
Kumar SS, et al.
Electrochemical Communications, 19, 123-126 (2012)
Recent advances in nanoparticle-based lateral flow immunoassay as a point-of-care diagnostic tool for infectious agents and diseases
Banerjee R and Jaiswal A
Analyst, 143(9), 1970-1996 (2018)
Produkty
Drs. Fernandes and Baptista explore the synthesis and functionalization of gold nanoparticles and their use in molecular diagnostics, focusing on lateral flow assays. They further discuss the regulations and standards of these materials, as well as the future outlook and challenges.