Kluczowe dokumenty
900411
Sigma-Aldrich
Graphene nanoplatelets
25 μm particle size
Synonim(y):
xGnP H-25
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
opis
residual acid content: <0.5 wt%
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
oxygen content, <1%
powierzchnia
50-80 m2/g
grubość
15 nm , average
wielkość cząstki
25 μm
gęstość nasypowa
0.03‑0.1 g/cm3
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
  • Nanopłytki grafenowe9659 to unikalne nanocząstki składające się z krótkich stosów arkuszy grafenowych o kształcie płytek.
  • Unikalny rozmiar i morfologia nanopłytek grafenowych 9659 sprawia, że cząstki te są szczególnie skuteczne w zapewnianiu właściwości barierowych, podczas gdy ich czysty skład grafitowy czyni je doskonałymi przewodnikami elektrycznymi i termicznymi. Nanopłytki grafenowe 9659 mogą poprawić właściwości mechaniczne, takie jak sztywność, wytrzymałość i twardość powierzchni materiału matrycy.
  • Nanopłytki grafenowe9659 są kompatybilne z prawie wszystkimi polimerami i mogą być aktywnym składnikiem farb lub powłok, a także doskonałym dodatkiem do wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych. Unikalne procesy produkcyjne nie utleniają się, więc materiał ma nieskazitelną powierzchnię grafitową cząsteczek węgla sp2, co czyni go szczególnie odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej przewodności elektrycznej lub cieplnej.
  • Cząstki Grade H mają średnią grubość około 15 nanometrów i typową powierzchnię od 50 do 80m2/g. Grade H jest dostępny ze średnią średnicą cząstek wynoszącą 5, 15 lub 25 mikronów.
  • Uwaga: Nanopłytki grafenowe mają naturalnie występujące grupy funkcyjne, takie jak etery, karboksyle lub hydroksyle, które mogą reagować z wilgocią atmosferyczną, tworząc kwasy lub inne związki. Te grupy funkcyjne są obecne na krawędziach cząstek, a ich procent wagowy zmienia się wraz z rozmiarem cząstek.
Zastosowanie
  • Elektrody ultrakondensatorów
  • Materiały anodowe do akumulatorów litowo-jonowych
  • Dodatek przewodzący do elektrod akumulatorów
  • Atramenty przewodzące prąd elektryczny
  • Folie i powłoki przewodzące ciepło
  • Dodatek do lekkich kompozytów
  • Folie lub powłoki do ekranowania EMI
  • Podłoże dla czujników chemicznych i biochemicznych
  • Materiał barierowy do opakowań
  • Dodatek do superwytrzymałego betonu
  • Dodatek do kompozytów metalowo-matrycowych
Informacje prawne
xGnP is a registered trademark of XG Sciences, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanical properties of graphene nanoplatelet/epoxy composites.
King JA, et al.
Journal of Composite Materials, 49(6), 659-668 (2015)
Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids.
Amiri A, et al.
Energy Conversion and Management, 92, 322-330 (2015)
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials