900405
Boron nitride
nanoplatelet, lateral dimensions <1 micron
About This Item
Postać
powder
skład
solids BN, ≥95 wt. %
Surfactant, ≤5 wt. %
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials