Merck
900234
Sigma-Aldrich
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C22H44O
Masa cząsteczkowa:
389.60
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,6+1,8+1,19+1
Klucz InChI
QYSXJUFSXHHAJI-FIVBZVICSA-N
Opis ogólny
Witamina D3, znana również jako cholekalcyferol, wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu w organizmie, regulując wzrost kości. Witamina D3 występuje najczęściej u ludzi i zwierząt i jest wytwarzana w naszej skórze pod wpływem światła słonecznego. Jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu chorobom kości (takim jak krzywica, osteomalacja).
Witamina D3-23,24,25,26,27-13C5 to izotop witaminy D3, w którym węgle C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 są zastąpione izotopem 13C6.
Zastosowanie
Witamina D3-23,24,25,26,27-13C5 może być stosowana jako standard analityczny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vitamin D is not directly necessary for bone growth and mineralization
Underwood JL and DeLuca HF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 246(6), E493-E498 (1984)
Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial
Trivedi DP, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 326(7387), 469-469 (2003)