Kluczowe dokumenty
857645
Trizma® hydrochloride
≥99%
Synonim(y):
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
crystals
przydatny zakres pH
7.0 - 9.0
pKa (25°C)
8.1
rozpuszczalność
water: 0.667 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?