84570
Sarcosine methyl ester hydrochloride
≥97.0% (T)
Synonim(y):
N-Methylglycine methyl ester hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (T)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
≤3% sarcosine hydrochloride
mp
117-119 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CNCC(=O)OC
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3