Kluczowe dokumenty
83980
Rubidium chloride
purum p.a., ≥99.0% (AT)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
crystals
mp
715 °C (lit.)
gęstość
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Warstwa izolacyjna w produkcji OLED w celu poprawy wydajności elektroluminescencyjnej.
- Składnik wodnego układu czwartorzędowego w badaniu jego właściwości fizykochemicznych metodą izotermicznego odparowania.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?