83901
Rink amide 4-methylbenzhydrylamine, polymer-bound
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonim(y):
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminmethyl)-phenoxyacetamido-methylbenzhydryl amine resin, Rink amide MBHA resin
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~1.1 mmol/g loading
macierz
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
- Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
- This solid support contains a modified Rink amide linker attached to the MBHA resin.
- Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
A broad variety of 4-((2,4-dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl)phenoxyalkyl functionalized supports have been developed for the synthesis of peptide carboxamides.