Merck
82670
Sigma-Aldrich
Pyrethrum extract
≥50% (sum of pyrethrines)
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
≥50% (sum of pyrethrines)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48-1.50
grupa funkcyjna
ester
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
Klucz InChI
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
Komentarz do analizy
~25% pyrethrine I and pyrethrine II
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiyang Xu et al.
The New phytologist, 223(2), 751-765 (2019-03-29)
In the natural pesticides known as pyrethrins, which are esters produced in flowers of Tanacetum cinerariifolium (Asteraceae), the monoterpenoid acyl moiety is pyrethric acid or chrysanthemic acid. We show here that pyrethric acid is produced from chrysanthemol in six steps