Merck
808717
Sigma-Aldrich
Titanium disulfide
Crystal, 99.995%
Synonim(y):
Dwusiarczek tytanu, Siarczek tytanu
About This Item
Wzór liniowy:
TiS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
99.995%
Formularz
crystals
dł. × szer. × wys.
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
ciąg SMILES
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
Klucz InChI
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dwuwymiarowe warstwowe nanomateriały nieorganiczne przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę ze względu na ich właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości. Znajdują one zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp. Dichalkogenki metali przejściowych stanowią ważną klasę nieorganicznych materiałów 2D o wyżej wymienionych zastosowaniach.
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywać w atmosferze azotu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar JL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
Sheneve Z Butler et al.
ACS nano, 7(4), 2898-2926 (2013-03-08)
Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials
The super materials that could trump graphene.
Elizabeth Gibney
Nature, 522(7556), 274-276 (2015-06-19)
Produkty
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808717-1EA4061832995540