Kluczowe dokumenty
808555
Sigma-Aldrich
N-Butyl phosphate, mixture of mono-N-Butyl and di-N-Butyl phosphate
95%
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 230 °F
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphate
InChI
1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)