808229
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 40 cP, work function -3.9eV
Synonim(y):
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-21X-Screen, Nanograde N-21X-Screen
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
stężenie
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
praca wyjścia
-3.7--4.1 eV
kolor
translucent gray-brown
wielkość cząstki
8-16 nm
lepkość
32-48 cP
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited Al:ZnO films at >100°C.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.