806641
Graphene nanoplatelets
powder, oxidized
Synonim(y):
GNPs, Graphenit-OX
About This Item
Polecane produkty
opis
Dispersibility: Water, THF, DMF
Formularz
powder
skład
Carbon, >95 wt. %
Oxygen, >1 wt. %
powierzchnia
110 m2/g , BET
przewodność
1.5 E+05 S/m (pressed pellets)
gęstość nasypowa
0.2 g/mL
Opis ogólny
Zastosowanie
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Anti-corrosion coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Advanced technologies for energy conversion and storage are widely sought after for their potential to improve consumer and electronic device performance as well as for the prospect of reducing the societal and environmental impact of energy generation.