804118
Carbon nanohorns, as-grown
Synonim(y):
CNH, CNHs
About This Item
Polecane produkty
opis
Dispersibility in water: hydrophobic
Poziom jakości
Próba
90% (TGA)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
400 m2/g , BET
zanieczyszczenia
0% metallic
10% graphite, amorphous
średnica
2-5 nm (TEM)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
- Uniform size
- High dispersion
- High purity, no metallic compound
- Large surface area
- Utilization of internal space in carbon nanohorn
Zastosowanie
- Energy management system:
Fuel cell (Good support materials for catalyst metal such as platinum)
- Medical: Carrier containing the anticancer drug.
- Gas adsorption: Adsorption of highly reactive gas.
- Compound material: Additive for characteristic improvement (improve electrical properties).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Single-walled carbon nanohorns(SWCNHs) - Find manufacturing, material properties, and applications of carbon nanohorns.
Jednościenne nanorogi węglowe (SWCNHs) - informacje na temat produkcji, właściwości materiałów i zastosowań nanorogów węglowych.
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications