Kluczowe dokumenty
803588
BM(PEG)2 (1,8-bismaleimido-diethyleneglycol)
Synonim(y):
1,2-Bis(2-maleimidoethoxy)ethane, 1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Postać
powder
masa cząsteczkowa
308.29
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCOCCOCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-11-1-2-12(18)15(11)5-7-21-9-10-22-8-6-16-13(19)3-4-14(16)20/h1-4H,5-10H2
Klucz InChI
FERLGYOHRKHQJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Long, pegylated, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinkers, composed of maleimide groups and 2-unit polyethylene glycol spacer arm
- PEG spacers provide unique advantages, including enhanced solubility, increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Pure compounds with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?