Merck
802867
Sigma-Aldrich
Dibenzyl-d14 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D14HO4P
Masa cząsteczkowa:
292.33
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
powder
przesunięcie masy
M+14
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=P(OC([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])(O)OC([2H])([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D2,12D2
Klucz InChI
HDFFVHSMHLDSLO-BOAKRTBXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.