Merck
794481
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-DMSO Reagent
95% (NMR)
Synonim(y):
2DMSO-CF3CF2I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12F5IO2S2
Masa cząsteczkowa:
402.18
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (NMR)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n/D 1.432
gęstość
1.561 at 25 °C
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/C2F5I.2C2H6OS/c3-1(4,5)2(6,7)8;2*1-4(2)3/h;2*1-2H3
Klucz InChI
JUQSIHSUFOGQRD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101.67 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)