Merck
793892
Sigma-Aldrich
15N2/O2/Ar Gas Mixture
ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Postać
gas
skład
ratio (10:20.95:69.05)
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)