Kluczowe dokumenty
791989
PDPP2T-TT-OD
Synonim(y):
Diketopyrrolopyrrole - thienothiophene copolymer, Diketopyrrolopyrrole p-type semiconductor, Xerox XSC4p
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mw 40,000-60,000 by GPC
kolor
dark blue
mp
>200 °C
λmaks.
820 nm (thin film)
Energia orbitalna
HOMO 5.2 eV
Wydajność urządzenia OFET
Bottom gate top contact device with silane modified SiO2 dielectric.Processing method spin coating; thermal annealing at 140 °C/ 10 min
PDI
2.5‑3.0
Opis ogólny
Zastosowanie
monolayer. An XSC4p film was deposited by spin-coating a 0.5 – 0.7 wt. % polymer solution at 1000 rpm for 60 sec. The film was dried in a vacuum oven for 10 min at 80
°C and then thermally annealed at 140 °C for 10 min. Gold source-drain electrodes were deposited by vacuum evaporation using a shadow mask (90 micrometer channels).
The electrical performance was characterized using a Keithley SCS-4200 system. The reported mobility is the average saturated mobility of four devicεs ± the standard
deviation.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.