Merck
790524
Sigma-Aldrich
2-[7-(4-Diphenylaminophenyl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylenepropanedinitrile
96%
Synonim(y):
2-((7-(4-(Diphenylamino)phenyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-yl)methylene)malononitrile, DPDCPB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H17N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Formularz
solid
mp
203-207 °C
λmaks.
549 nm in dichloromethane
właściwości półprzewodników
P-type
ciąg SMILES
N#CC(C#N)=CC1=CC=C(C2=CC=C(N(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=C2)C5=NSN=C15
InChI
1S/C28H17N5S/c29-18-20(19-30)17-22-13-16-26(28-27(22)31-34-32-28)21-11-14-25(15-12-21)33(23-7-3-1-4-8-23)24-9-5-2-6-10-24/h1-17H
Klucz InChI
FWTUEQONZCDFRW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A vacuum-deposited organic solar cell employing this novel donor-acceptor-acceptor (D-A-A) donor molecule; DPDCPB; combined with the electron acceptor C60/ C70 achieved a record-high power conversion efficiency (PCE) of 5.6%.
Device structure:
MoO3 (30nm) / DPDCPB (7nm) / DPDCPB:C70 (40nm) / C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag (150nm)
Device performance:
  • JSC = 11.45 mA/cm2
  • VOC = 1.0 V
  • FF = 0.5
  • PCE = 5.6%
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-Hong Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13616-13623 (2012-07-27)
Three new tailor-made molecules (DPDCTB, DPDCPB, and DTDCPB) were strategically designed and convergently synthesized as donor materials for small-molecule organic solar cells. These compounds possess a donor-acceptor-acceptor molecular architecture, in which various electron-donating moieties are connected to an electron-withdrawing dicyanovinylene
Li-Yen Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(40), 15822-15825 (2011-09-13)
A novel donor-acceptor-acceptor (D-A-A) donor molecule, DTDCTB, in which an electron-donating ditolylaminothienyl moiety and an electron-withdrawing dicyanovinylene moiety are bridged by another electron-accepting 2,1,3-benzothiadiazole block, has been synthesized and characterized. A vacuum-deposited organic solar cell employing DTDCTB combined with the
Produkty
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.