Merck
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
Synonim(y):
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
65-71 °C
ciąg SMILES
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
Klucz InChI
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
Zastosowanie
Katalizowane azotem irydowe borylowanie arenów
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)