Merck
769940
Sigma-Aldrich
Resomer® L 207 S, Poly(L-lactide)
ester terminated
Synonim(y):
Resomer® L 207 S, PLLA
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
granular
lepkość
1.5-2.0 dL/g
temp. przejścia
Tg 60-65 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H](C(=O)O[C@H](C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
Zastosowanie
Biodegradowalny, biokompatybilny i bioresorbowalny polimer składający się z L-laktydu. Ten półkrystaliczny materiał został wykorzystany do produkcji badawczych urządzeń medycznych i rozwiązań inżynierii tkankowej, takich jak urządzenia ortopedyczne lub do mocowania tkanek miękkich. Degradacja tych materiałów została dokładnie zbadana i wykazano, że są one bezpiecznie resorbowane przez organizm po implantacji. Modyfikacja masy cząsteczkowej i składu polimeru pozwala kontrolować szybkość degradacji i stabilność mechaniczną polimeru.
Informacje prawne
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.