Kluczowe dokumenty
769711
Sigma-Aldrich
KORASILON Paste, low viscosity
Synonim(y):
Silicone grease
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
paste
Poziom jakości
Opis ogólny
Pasty 9849 to organicznie modyfikowane pasty siloksanowe, które wykazują lepszą kompatybilność z powierzchniami, np. lepszą podatność na malowanie, przyczepność itp. Pasty te oferują większą stabilność i przyczepność do powierzchni, nawet w wysokich temperaturach, w porównaniu do olejów silikonowych.
Zastosowanie
Pasty są odpowiednie:
  • Jako środek poślizgowy, smarujący i antyadhezyjny np. do zaworów, złączy i uszczelek, złączy uziemiających, kabli i przewodów.
  • Jako środek pomocniczy przy montażu oraz środek ochronny i uszczelniający.
  • Do konserwacji uszczelek gumowych.
  • Do montażu izolatorów i rozdzielnic w elektronice.
Cechy i korzyści
  • Wykazuje właściwości tiksotropowe
  • Hydrofobowy i praktycznie nierozpuszczalny w wodzie
  • Chemicznie obojętny w stosunku do metali
  • Kompatybilny z szeroką gamą tworzyw sztucznych
  • Stabilny w bardzo wysokich i niskich temperaturach lub w kontakcie ze słoną wodą
Informacje prawne
KORASILON is a trademark of Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)