Merck
767646
Sigma-Aldrich
2,6-Ditolylbenzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene
sublimed grade, 95%
Synonim(y):
DT-BDT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
mp
427-432 °C
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=10−2 cm2/V·s)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc3cc4sc(cc4cc3s2)-c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C24H18S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-24-20(14-23(19)25-21)12-22(26-24)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-14H,1-2H3
Klucz InChI
DWVXIELPJDWPNY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Materiały organicznych tranzystorów polowych (OFET); półprzewodniki organiczne typu p; małe cząsteczki typu p; materiały sublimowane
Cytowanie
Kuwabara, Hirokazu; Yui, Tatuto; Ikeda, Masaaki; Takimiya, Kazuo.
Organic field effect transistor. PCT Int. Appl. (2009), 41pp. CODEN: PIXXD2 WO 2009038120 A1 20090326
Informacje prawne
Produkt Nippon Kayaku
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Zobacz wszystko