Kluczowe dokumenty
684848
Pentacene
sublimed grade, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
mp
372-374 °C (subl.)
rozpuszczalność
organic solvents: slightly soluble(lit.)
Energia orbitalna
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Wydajność urządzenia OPV
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
ciąg SMILES
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
Klucz InChI
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
The conductivity of organic semiconductors can be increased, and the barriers to charge-carrier injection from other materials can be reduced, by the use of highly reducing or oxidizing species to n- or p-dope, respectively, the semiconductor.
Silylethyne-Substituted Pentacenes
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
684848-1G | 4061832758732 |