Kluczowe dokumenty
698415
Benz[b]anthracene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
277 nm
fluorescencja
λem 481, 514 nm in dichloromethane-d2
Energia orbitalna
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
ciąg SMILES
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Klucz InChI
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Aldrich Materials Science highlights recent developments in the applications of organic single-crystal semiconductors which allow their use in organic electronics and energy harvesting.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.