Kluczowe dokumenty
767603
2,7-Diphenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene
sublimed grade, 99%
Synonim(y):
2,7-Diphenylbenzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene, DPh-BTBT
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Próba
99%
Postać
powder or crystals
mp
363-368 °C
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=2 cm2/V·s)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc3c(c2)sc4c5ccc(cc5sc34)-c6ccccc6
InChI
1S/C26H16S2/c1-3-7-17(8-4-1)19-11-13-21-23(15-19)27-26-22-14-12-20(16-24(22)28-25(21)26)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Klucz InChI
SBJIDUSVEICMRY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
247.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
119.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.