Formularz
powder or flakes
ciąg SMILES
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
Klucz InChI
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- water soluble/insoluble, targeted/untargeted drug and gene delivery applications
- tissue engineering
- electrochemical biosensors
- optical biosensors
- graphene oxide Langmuir Blodgett films as hole injection layers for organic light emitting diode.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Druk 3D to rodzaj produkcji addytywnej, który może być wykorzystywany do szybkiego wytwarzania komponentów o wysoce konfigurowalnych geometriach.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Carbon nanomaterials (CNMs), such as single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and graphene (Figure 1), have diverse commercial applications including lighter and stronger composite materials, improved energy storage devices, more sensitive sensors, and smaller transistors.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.