Merck
755753
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
Chromium(0) hexacarbonyl, Chromiumhexacarbonyl, Hexacarbonylchromium(0)
About This Item
Wzór liniowy:
Cr(CO)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
7.6 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 36 °C)
Postać
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
core: chromium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
Klucz InChI
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chromiumhexacarbonyl is a volatile; air stable precursor of Chromium(0); widely used for thin film deposition - ALD and CVD. The thin films can be grown at room temperature and low pressure by laser CVD .
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wang, S-C.; Lin H-T.; Nayak, P. K.; Chang, S-Y.; Huang, J-L.
Thin Solid Films, 518, 7360-7360 (2010)
Cheng, R.; Borca, C. N.; Dowben, P. A.; Stadler, S,; Idzerda, Y. U.
Applied Physics Letters, 78, 521-521 (2001)
Sousa, P. M.; Silvestre, A. J.; Conde, O.
Thin Solid Films, 519, 3653-3653 (2011)
Maruyama, T.; Akagi, H.;
Journal of the Electrochemical Society, 143, 1955-1955 (1996)