Kluczowe dokumenty
753793
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Synonim(y):
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
średnica
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescencja
λem 630 nm
grupa funkcyjna
oleic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Oleic Acid as Ligand
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Kropki kwantowe to maleńkie cząsteczki lub nanokryształy materiału półprzewodnikowego o średnicy w zakresie 2-10 nanometrów.
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.