Merck
750840
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
NH4N18O3
Masa cząsteczkowa:
86.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;
Klucz InChI
DVARTQFDIMZBAA-HHKSVJRBSA-O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)