742848
TurboBeads™ Vinyl
extent of labeling: ≥0.1 mmol/g loading (-Ph-Ph-CH=CH2)
Synonim(y):
Nano particles, magnetic, vinyl (aromatic, styrene equivalent) functionalized
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
TurboBeads™
Próba
≥99%
Postać
powder
skład
carbon content, ≤14 wt. %
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
≥0.1 mmol/g loading (-Ph-Ph-CH=CH2)
namagnesowanie
≥120 emu/g, mass saturation
powierzchnia
≥15 m2/g
średnia średnica
≤50 nm
przydatność
conforms to structure for Infrared spectrum
Opakowanie
Komentarz do analizy
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)