Merck
740209
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
25-Hydroxycalciferol (6,19,19-d3) solution, 25-Hydroxyergocalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28D3H41O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solution
stężenie
5 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
mp
-144.0 °C
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
Klucz InChI
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D circulating in the body and plays an important role in determining vitamin D deficiency.
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Zastosowanie
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Opakowanie
1 mL in ampule
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determinants of vitamin D deficiency from Sun exposure: a global perspective
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior K, et al.
Bone Reports, 8(1), 268-273 (2018)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)