Kluczowe dokumenty
739677
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution
100 μg/mL in ethanol, 95% (CP)
Synonim(y):
1α,25-Dihydroxycalciferol solution
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(O)(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@H]1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25?,26+,28-/m1/s1
Klucz InChI
ZGLHBRQAEXKACO-KPKHAADHSA-N
Opis ogólny
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.