Merck
739642
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Synonim(y):
25-Hydroxycholecalciferol solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solution
stężenie
50 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
Klucz InChI
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
25-hydroksywitamina D3 (kalcyfediol) jest prohormonem wytwarzanym poprzez hydroksylację witaminy D3 (cholekalcyferolu) w wątrobie. Jest prekursorem do syntezy kalcytriolu {1,25-dihydroksywitaminy D3 lub [1,25(OH)2D3]}. Jest on również wykorzystywany jako biomarker do określania statusu witaminy D w organizmie.
Zastosowanie
Ten produkt może być używany jako standard analityczny.
Opakowanie
1 ml w ampułce
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alberto Lo Gullo et al.
PloS one, 10(8), e0134602-e0134602 (2015-08-05)
Suboptimal vitamin D status was recently acknowledged as an independent predictor of cardiovascular diseases and all-cause mortality in several clinical settings, and its serum levels are commonly reduced in Rheumatoid Arthritis (RA). Patients affected by RA present accelerated atherosclerosis and
Peter Daley et al.
The Lancet. Infectious diseases, 15(5), 528-534 (2015-04-13)
Vitamin D has immunomodulatory effects that might aid clearance of mycobacterial infection. We aimed to assess whether vitamin D supplementation would reduce time to sputum culture conversion in patients with active tuberculosis. We did this randomised, double-blind, placebo-controlled, superiority trial
Marina V Antunes et al.
Therapeutic drug monitoring, 37(6), 733-744 (2015-04-09)
In view of the large variability on therapeutic response and the multiple factors associated to tamoxifen (TAM) metabolic activation, this study aimed to evaluate the effect of CYP2D6 and CYP3A4 phenotypes, drug interactions, and vitamin D exposure on TAM metabolism
Fadia S AlBuhairan et al.
The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 57(3), 263-269 (2015-08-25)
With the increasing burden of noncommunicable disease, adolescence is viewed as an opportune time to prevent the onset of certain behaviors and promote healthy states. Although adolescents comprise a considerable portion of Saudi Arabia's population, they have received insufficient attention
Stuart M Sprague et al.
American journal of nephrology, 40(6), 535-545 (2015-01-13)
Vitamin D insufficiency drives secondary hyperparathyroidism (SHPT) and is associated with increased cardiovascular mortality in patients with chronic kidney disease (CKD). SHPT is poorly addressed by current vitamin D repletion options. The present study evaluated a novel investigational vitamin D