Kluczowe dokumenty
735949
Gadolinium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gadolinium trichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
beads
wielkość cząstki
−10 mesh
ciąg SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)