Kluczowe dokumenty
735221
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
L × W × D 300 mm × 300 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Synonim(y):
TEC 10, FTO glass
About This Item
Polecane produkty
opis
Haze: 1%
Poziom jakości
skład
SnO2/F
rezystywność powierzchniowa
~10 Ω/sq
dł. × szer. × gł.
300 mm × 300 mm × 3 mm
przepuszczalność
83% (visible)
Zastosowanie
- Chemoenzymatic Total Synthesis of Natural Products: Highlighting the importance of bioactive natural products like saxitoxin dihydrochloride, this study delves into advanced synthesis techniques. It explores innovative pathways to create complex molecules efficiently, underscoring saxitoxin dihydrochloride′s role in drug discovery and development (Chakrabarty et al., 2021).
- Phosphorus and Cyanobacteria Removal: Investigating the removal efficiency of phosphorus and cyanobacteria in eutrophic waters, this study uses innovative techniques that may also apply to saxitoxin mitigation, showing potential in managing cyanotoxin risks in freshwater systems (Lucena-Silva et al., 2019).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.