Merck
733113
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanol-1,1,1′,1′-d4 amine
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
2,2′-Methyliminodiethanol-1,1,1′,1′-d4, MDEA-1,1,1′,1′-d4
About This Item
Wzór liniowy:
CH3N(CH2CD2OH)2
Masa cząsteczkowa:
123.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
246-248 °C (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)CN(C)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2
Klucz InChI
CRVGTESFCCXCTH-CQOLUAMGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.