Kluczowe dokumenty
600121
N-Methyldiethanolamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
bp
246-248 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
Klucz InChI
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)