Merck
732028
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C, d3-diethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
2,2′-Methyl-13C,d3-iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methyl-13C,d3-amine, DMEA-methyl-13C,d3
About This Item
Wzór liniowy:
13CD3N(CH2CH2OH)2
Masa cząsteczkowa:
123.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
Klucz InChI
CRVGTESFCCXCTH-KQORAOOSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)