Merck
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
dostępność
not available in EU
mp
131-136 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)