Merck
730076
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-d5-2,3-dioleate-1-palmitate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55D5H97O6
Masa cząsteczkowa:
864.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+5
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i50D2,51D2,52D
Klucz InChI
JFISYPWOVQNHLS-KABSAWGVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)