Merck
729752
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
288-293 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)